missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Nucleoprotein (396-404)

Produktkod. 16472208
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16472208 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16472208 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP1571

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Nucleoprotein (396-404) is the 396 to 404 fragment of lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV). Nucleoprotein (396-404) is the H-2D(b)-restricted immunodominant epitope and can be used as a molecular model of viral antigen .

Specifikationer

Renhet 98.95%
CAS 158475-79-7
Innehåll och lagring Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Molekylvikt (g/mol) 1078.18 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 100 mg/mL (92.75 mM∣Need ultrasonic)
Synonym NP 396
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.