Läs mer
MedChemExpress Nucleoside-Analog-1
Produktkod. 16410678
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16410678 5 mg
1 options
Produktkod. 16410678 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY77651
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Nucleoside-Analog-1 is a 4′-Azidocytidine analogue against Hepatitis C virus replication.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 267.2 g/mol
Produkttyp Reference compound
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Renhet 95.0%
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation H2O : 1.89 mg/mL (7.07 mM∣Need ultrasonic)
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
CAS 876707-99-2