Läs mer
MedChemExpress Nucleoside-Analog-1
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 267.2 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 95.0% |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 1.89 mg/mL (7.07 mM∣Need ultrasonic) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 876707-99-2 |