Läs mer
Nucleoside-Analog-2, MedChemExpress
Produktkod. 16420678
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16420678 5 mg
16414127 50 mg
16408238 10 mg
16407966 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16420678 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY77652
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress Nucleoside-Analog-2 is a 4'-Azidocytidine analogue against Hepatitis C virus (HCV) replication.
Nucleoside-Analog-2 is a 4'-Azidocytidine analogue against Hepatitis C virus (HCV) replication.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nucleoside-Analog-2
CAS 876708-01-9
Färg Gray
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H11N5O6
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (116.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (70.12 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@@H]1[C@](CO)(N=[N+]=[N-])O[C@@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)[C@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 285.21
Formel vikt 285.21
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus