Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ 100-5 C8 HPLC EC-skyddskolonner
Produktkod. 12768102 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
12768102 3 mm Varje
1 options
Produktkod. 12768102 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 721194.30
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
I lager
Specifikationer
Kolbelastning 8.5%
pH 2 till 8
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 4 mm
Porstorlek 100Å
Typ HPLC EC Guard Column
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Stationär fas NUCLEOSIL™ standard C8
Mobilfaskompatibilitet Acetonitril/vatten
Lösningsmedel Acetonitril/vatten
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Tvärbindning Octyl
Kolumnformat Skyddskolonn
För användning med (applikation) RP- och jonparningskromatografi
Teknik HPLC
Partikelform Sfärisk
Hydrofobicitet Ja
Funktionalitet/Interaktionstyp Hydrofobisk
Endcapped Nej
USP typ L7