Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Kolhydrat HPLC CC Guard Columns
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 10 μm |
| Längd (metrisk) | 8 mm |
| Typ | HPLC CC Guard Column |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Stationär fas | NUCLEOSIL™ Kolhydrat |
| Mobilfaskompatibilitet | Acetonitril/vatten |
| Lösningsmedel | Acetonitril/vatten |
| Förpackningsmaterial | Kiseldioxid |
| Tvärbindning | Amino |
| Kolumnformat | Skyddskolonn |
| Visa mer |