Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ EC Guard Columns
Produktkod. 12738072 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Porstorlek:
100Å
120Å
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek unitSize
12738072 120Å Varje
15246087 100Å Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12738072 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 721070.30
Bara null kvar
Specifikationer
Kolbelastning 11%
pH 2 till 8
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 4 mm
Porstorlek 120Å
Typ EC Guard Column
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Stationär fas NUCLEOSIL™ C18
Mobilfaskompatibilitet Acetonitril/vatten
Lösningsmedel Acetonitril/vatten
Förpackningsmaterial Kiseldioxid
Tvärbindning Octadecyl
Kolumnformat Skyddskolonn
För användning med (applikation) RP-kromatografi
Teknik HPLC
Partikelform Sfärisk
Hydrofobicitet Ja
Funktionalitet/Interaktionstyp Hydrofobisk
Endcapped Ja
USP typ L1