Läs mer
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Standard C18 CC Guard Columns
Specifikationer
pH | 2 till 8 |
---|---|
Längd (metrisk) | 8 mm |
Typ | HPLC CC Guard Column |
Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
Stationär fas | NUCLEOSIL™ Standard C18 |
Specifikationer
2 till 8 | |
HPLC CC Guard Column | |
NUCLEOSIL™ Standard C18 | |
Acetonitril/vatten | |
Octadecyl | |
RP-kromatografi | |
Sfärisk | |
Hydrofobisk | |
L1 |
8 mm | |
4 mm | |
Acetonitril/vatten | |
Kiseldioxid | |
Skyddskolonn | |
HPLC | |
Ja | |
Ja |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Macherey-Nagel™ Nucleosil™ Standard C18 CC Guard Columns