Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSnap cfDNA-kit för cellfritt DNA från plasma
Antal reaktioner:
10
50
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
50 reaktioner
Beskrivning
NucleoVac 24 Vacuum Manifold tillåter bearbetning av kiseldioxidkolonner för nukleinsyrarening med vakuum.
- Snap-off-kolonndesign för snabb bearbetning av stora provvolymer
- Kompatibel med NucleoVac 24 vakuumförgreningsrör (säljs separat, MPN 740299
- Inget behov av bärar-RNA
- Process: DNA-—utfällning, filtrering, ——tvätteluering
- Optimerat protokoll för användning med EDTA eller cellfritt DNA BCT™ (Streck ) blodprovsrör
- Mycket effektiv återvinning av cellfritt DNA från flytande biopsier
- Ingen alkoholutfällning behövs
- Typiska nedströmsapplikationer: NGS , qPCR, ddPCR
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Snap-off kolumn |
| Isoleringsteknik | Silica Membrane Technology |
| Provtyp | Plasma, Urin |
| Elueringsvolym | Elueringsvolym: 20 - 100μ L |
| Slutlig produkttyp | Cellfritt DNA |
| För användning med (utrustning) | Vakuum (t.ex NucleoVac 24 Vakuumfördelare och vakuumpump) |
| För användning med (applikation) | DNA-isolering från blodplasma |
| Inkluderar | NucleoSnap DNA-plasmakolonner, uppsamlingsrör, buffertar, proteinas K |
| Antal reaktioner | 10 |
| Renhet | Fragmentstorlek:≥ 50 bp |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoSnap DNA Plasma
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- MIXTURE LIST-Innehåller: potassium hydroxidesolution/proteinaseK, liquid (origin: tritirachium album)/guanidine hydrochlori