Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA Virus, Minikit för viralt RNA/DNA från cellfria vätskor
Antal reaktioner:
12 x 8
60 x 8
Förpackningsstorlek:
480 reaktioner
96 reaktioner
Beskrivning
De NucleoSpin™ Mat och NucleoSpin™ Food 8/96-system garanterar goda återhämtningshastigheter även för små genomiska DNA-fragment (< 1 kb) av bearbetade, komplexa matriser, som i allmänhet har mycket låga DNA-innehåll såväl som nedbrutet DNA av dålig kvalitet.
Efter att livsmedelsproverna har homogeniserats extraheras DNA:t med lysbuffertar som innehåller kaotropa salter, denatureringsmedel och tvättmedel. Standardisoleringen säkerställer lys med buffert CF, som utvecklades speciellt i samarbete med GEN-IAL, Troisdorf, Tyskland (patentsökt). Lysblandningar bör rengöras genom centrifugering eller filtrering för att avlägsna föroreningar och kvarvarande cellrester. Den klara supernatanten blandas sedan med bindningsbufferten och etanol för att skapa förutsättningar för optimal bindning till NucleoSpin™ kiseldioxidmembran, valt för detta ändamål på grund av dess unika DNA-bindande egenskaper. Efter tvätt med två olika buffertar för effektiv eller potentiell PCR* inhibitorer, kan DNA elueras i lågsaltbuffert eller vatten. Resulterande eluat är färdiga att använda i alla typer av efterföljande detektionsmetoder, särskilt realtids- och grundläggande PCR* teknologier och kan användas för identifiering av GMO-DNA eller animaliska komponenter i livsmedel och foder.
Kitkomponenter
NucleoSpin™ Mat - NucleoSpin™ Matkolonner, uppsamlingsrör 2mL, buffertar, proteinas K. NucleoSpin™ 8 Mat - NucleoSpin™ Matbindningsremsor, block med runda brunnar, MN tvättplattor, ställ med rörremsor, kapsylremsor, gasgenomsläpplig folie, buffertar, proteinas K.NucleoSpin™ 96 Mat - NucleoSpin™ 96 Matbindningsplattor, runda brunnsblock, MN fyrkantiga brunnar, MN tvättplattor, ställ med rörremsor, gasgenomsläpplig folie, buffertar, proteinas K.
Efter att livsmedelsproverna har homogeniserats extraheras DNA:t med lysbuffertar som innehåller kaotropa salter, denatureringsmedel och tvättmedel. Standardisoleringen säkerställer lys med buffert CF, som utvecklades speciellt i samarbete med GEN-IAL, Troisdorf, Tyskland (patentsökt). Lysblandningar bör rengöras genom centrifugering eller filtrering för att avlägsna föroreningar och kvarvarande cellrester. Den klara supernatanten blandas sedan med bindningsbufferten och etanol för att skapa förutsättningar för optimal bindning till NucleoSpin™ kiseldioxidmembran, valt för detta ändamål på grund av dess unika DNA-bindande egenskaper. Efter tvätt med två olika buffertar för effektiv eller potentiell PCR* inhibitorer, kan DNA elueras i lågsaltbuffert eller vatten. Resulterande eluat är färdiga att använda i alla typer av efterföljande detektionsmetoder, särskilt realtids- och grundläggande PCR* teknologier och kan användas för identifiering av GMO-DNA eller animaliska komponenter i livsmedel och foder.
Kitkomponenter
NucleoSpin™ Mat - NucleoSpin™ Matkolonner, uppsamlingsrör 2mL, buffertar, proteinas K. NucleoSpin™ 8 Mat - NucleoSpin™ Matbindningsremsor, block med runda brunnar, MN tvättplattor, ställ med rörremsor, kapsylremsor, gasgenomsläpplig folie, buffertar, proteinas K.NucleoSpin™ 96 Mat - NucleoSpin™ 96 Matbindningsplattor, runda brunnsblock, MN fyrkantiga brunnar, MN tvättplattor, ställ med rörremsor, gasgenomsläpplig folie, buffertar, proteinas K.
- Silica membranteknologi
- Tillgängliga format: NucleoSpin - minispinkolonn NucleoSpin 8 - 8 brunnars remsa NucleoSpin 96 - 96 brunnars platta
- Utbyte: 0,1 μg till 10 μg
- Provmaterial:≤ 200 μg foder/foder
- Elueringsvolym: 100 μL (minispinnkolonn) 100 L μtill 200 L (μ8 eller 96 brunnars format)
- Förberedelsetid: 30 min/6 förberedelser (minisnurrkolonner)< 60 min/8 remsor (exklusive lysering)< 120 min/96 brunnars platta (exklusive lysering)
- Manuell eller automatiserad bearbetning, vakuum/centrifugering
- Ingen användning av organiska lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 8-brunnars remsa |
| Isoleringsteknik | Silica Membrane Technology |
| För användning med (applikation) | För manuell och automatiserad isolering av DNA |
| Antal reaktioner | 12 x 8 |
| Produkttyp | NucleoSpin™ 8 Matbindningsremsa |
| Testtid | 60 min. |
| Avkastning | 0,1 till 10μ g |
Säkerhet och hantering
Riskkategorier
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1