Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 8 RNA, 8-brunnars kit för RNA-rening
Beskrivning
NucleoSpin 8/96 RNA för automatiserad rening av totalt RNA från djur- eller mänskliga cellkulturer och vävnader kombinerar stringensen av guanidin-isotiocyanatlys med effektiv nedbrytning av genomiskt DNA genom DNase I-behandling och hastigheten hos kiselmembranteknologi. NucleoSpin 8/96 RNA betyder konsekvent RNA-kvalitet, reproducerbara utbyten av RNA och högkapacitetsprocedurer fria från korskontaminering. Därför är NucleoSpin 8/96 RNA-kit kraftfulla produkter för t.ex. mikroarrayanalys med avseende på genuttrycksprofilering, läkemedelsupptäckt och molekylär diagnostik (se applikationsdata). Satsen tillåter rening av totalt RNA från upp till 10 7 celler eller upp till 30 mg vävnad (centrifugbearbetning). Den unika 8-brunnars remsa/96-brunnars plattdesign av NucleoSpin 8/96 RNA-systemen tillåter helautomatisk torkning av RNA-bindningsmodulen innan laddning av elueringsbuffert och minimerar sprayning. Med NucleoSpin 8/96 RNA-metoden lyseras celler eller vävnad genom inkubation i en lösning som innehåller stora mängder kaotropa joner (celler kan odlas och lyseras direkt i cellodlingsplattor med 96 brunnar). Denna lyseringsbuffert inaktiverar omedelbart RNaser och skapar lämpliga bindningsförhållanden som gynnar adsorption av RNA till kiselmembranet på NucleoSpin 8 RNA Binding Strip/96 RNA Binding Plate. Kontaminerande DNA, som också är bundet till kiseldioxidmembranet, avlägsnas av DNas I som appliceras direkt på membranet i kitet (DNas I och preparatet appliceras direkt på membranet). På grund av den höga specifika aktiviteten hos DNas I är en behandling på endast 15 minuter vid rumstemperatur tillräcklig för ett effektivt avlägsnande av kontaminerande DNA. Salter, metaboliter och makromolekylära cellulära komponenter avlägsnas genom enkla tvättsteg med tre olika buffertar. Rent RNA elueras slutligen under låg jonstyrka med RNasfritt vatten (pH 8,0 till 8,5).
Kitkomponenter :
NucleoSpin 8 RNA-kit - NucleoSpin RNA-bindningsremsor, MN-tvättplattor, MN-block med fyrkantiga brunnar, ställ med rörremsor, kapsylremsor, elueringsplattor U-botten, självhäftande folie, buffertar, RNase-fri DNase INucleoSpin 96 RNA Platin-kit - NucleoSpin 96 RNA Platin-kit - NucleoSpin 96 RNA Platin Block, rundbrunnsblock (lågt), elueringsplattor U-botten, självhäftande folie, buffertar, RNas-fri DNase IManuell eller automatiserad isolering av totalt RNA från odlade celler och vävnad, salivprover insamlade med Oragene .
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | NucleoSpin RNA-bindningsremsor, MN-tvättplattor, MN-block med fyrkantiga brunnar, ställ med rörremsor, lockremsor, elueringsplattor U-botten, självhäftande folie, buffertar, RNase-fri DNase I |
| Antal reaktioner | 60 x 8 |
| Produkttyp | NucleoSpin 8 RNA |
| Provstorlek | <2 x 106 odlade celler,< 20 mg mänsklig/djurvävnad |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoSpin 8 RNA (60x8)
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: guanidine thiocyanate, rdnase