Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 8-vävnad, 8-brunnars kit för DNA från celler och vävnad
:
60x 8-brunnars remsor, för isolering av genomiskt DNA från vävnad, buffert T1, BQ1, B5, BW, BE, Proteinas K, NucleoSpin vävnadsbindande remsor, protokoll Macherey-Nagel
Beskrivning
NucleoSpin™ 8 Tissue är designad för snabb samtidig beredning av högrent genomiskt DNA från djur- och mänsklig vävnad, t.ex. svansar från mus och råttor.
Från en 1,2 cm svanssektion av mus (ålder på möss 4 till 6 veckor) kan upp μtill 30 g μtill 40 g rent genomiskt DNA framställas (typiskt utbyte 15 g μtill 25 μg). Det erhållna DNA:t kan användas direkt för PCR* , Southern blotting eller någon form av enzymatisk reaktion.Parallell lysering av stora provantal kan utföras i standardrör eller i 96-brunnars block alternativt. NucleoSpin™ Vävnadsbindande remsor kan användas under vakuum eller centrifugering i en centrifug med djupa hinkar som möjliggör bearbetning av NucleoSpin™ 8 brunnsremsor staplade på 96 brunnsblock. Metoden bygger på ett specialbehandlat kiselmembran med hög bindningsförmåga för nukleinsyror. Det erhållna DNA:t kan användas direkt för PCR* , lösningsblotting eller någon form av enzymatisk reaktion. Kitkomponenter: NucleoSpin™ Vävnadsbindande remsor, buffertar, proteinas K, MN tvättplattor, MN block med fyrkantiga brunnar, ställ med rörremsor, självhäftande folie. Kontakta kundtjänst för mer information om denna produkt.- Silica membranteknologi
- Format: 8 brunnars remsa
- Förberedelsetid: 1 timme (efter lysering)
- Provmaterial:< 20 mg vävnad eller 10 6 odlade celler, bakterier
- Utbyte: 15 μg till 25 μg
- Elueringsvolym: 100 μL till 200 μL
- DNA-bindningskapacitet: 40 μg
- Fragmentstorlek: 300bp till 30kb
- Ingen användning av organiska lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 8-brunnars remsa |
| Isoleringsteknik | Silica Membrane Technology |
| För användning med (applikation) | För manuell och automatiserad isolering av DNA |
| Antal reaktioner | 60 x 8 |
| Produkttyp | NucleoSpin™ 8 vävnadsbindningsremsa |
| Provvolym | <20 mg mänsklig/djurvävnad,< 106 celler |
| Testtid | 20 min. |
| Avkastning | 15 till 25 μg |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoSpin 8 Tissue
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: guanidine hydrochloride,2-propanol