Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 8 Virus, 8-brunnars kit för viral RNA/DNA-rening
Beskrivning
NucleoSpin 8 Virus möjliggör snabb samtidig beredning av virala nukleinsyror från serum, plasma eller vilken cellfri biologisk vätska som helst. Satsen möjliggör tillförlitlig rening av viralt RNA och DNA utan korskontaminering. NucleoSpin 8 Virus är främst designat för manuell användning i en centrifug. NucleoSpin 8 Virus Core Kit möjliggör mer variation och högre flexibilitet i de förbrukningsvaror som används för lysering, tvättning och eluering och rekommenderas i första hand för manuell eller automatiserad vakuumanvändning. Med NucleoSpin 8 Virus-metoden lyseras RNA-virus snabbt och effektivt av en lysbuffert som är en högkoncentrerad lösning av GITC. DNA-virus (t.ex. HBV) är vanligtvis svårare att isolera och kräver en digestion av prover med proteinas K. Lyseringsbuffert och etanol skapar lämpliga förhållanden för bindning av nukleinsyror till kiselmembranet på NucleoSpin-virusbindningsremsorna eller plattan. Bärar-RNA som ingår i lysbufferten förbättrar bindningen och återvinningen av det lågkoncentrerade virala RNA/DNA:t. Föroreningar (potentiella PCR-hämmare) som salter, metaboliter och lösliga makromolekylära cellulära komponenter avlägsnas i tvättsteg med etanoliska tvättbuffertar. De renade virala nukleinsyrorna kan elueras i lågsaltbuffert eller vatten och är färdiga att använda i efterföljande nedströmsapplikationer som RT-PCR eller PCR.
Centrifugering
För centrifugbearbetning av NucleoSpin 8 Virus-kit krävs en mikrotiterplattcentrifug som kan rymma NucleoSpin-virusremsorna/plattan staplade på ett block med runda eller fyrkantiga brunnar eller ställ med rörremsor och som når accelerationer på 5 600– 6 000 xg (hinkhöjd: 85 mm). För centrifugeringsbearbetning av 8-brunnars remsorna krävs det återanvändbara startsetet C, innehållande kolonnhållare C, dummy remsor, MN block med fyrkantiga brunnar, rörremsor.
Vakuumbearbetning
NucleoSpin 8 Virus-kiten kan användas manuellt med NucleoVac 96 vakuumförgreningsrör. För vakuumbearbetning av 8-brunnars remsorna krävs det återanvändbara startset A, innehållande kolonnhållare A och dummy-remsor. För automatisering på laboratorieplattformar med standard 96-brunnars plattvakuumkammare krävs också användning av startsats A.
Kitkomponenter: NucleoSpin Virus-bindande remsor, MN-block med fyrkantiga brunnar, ställ med rörremsor, lockremsor, självhäftande folie, buffertar, bärar-RNA, proteinas K.
- Elueringsvolym: 70 till 100μ L
- Typisk återhämtning:> 90 %
- Bindningskapacitet: 40μ g
- Förberedelsetid: 60 min./6 remsor
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 18 °C till 25 °C |
| Beskrivning | Cellfri biologisk vätska, plasma och serumprovmaterial |
| Formatera | 8-brunnars remsa |
| Isoleringsteknik | Kiselmembran |
| För användning med (applikation) | Isolering av virala nukleinsyror, enzymatiska reaktioner, PCR, RT-PCR |
| Antal reaktioner | 96 Förberedelser |
| Provstorlek | <150μ L |
| Storlek | Cirka 100 bp till 50 kbp fragment |
| Mål | Viralt DNA/RNA |