Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 8 Virus, 8-brunnars kit för viral RNA/DNA-rening
Produktkod. 12778502
Change view
Antal reaktioner:
480 Förberedelser
96 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
12778502 480 Förberedelser 1 uppsättning
12768502 96 Förberedelser 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12778502 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740643.5
 Begränsad artikel
I lager
Tidsbesparande parallell isolering av viralt RNA/DNA från biologiska vätskor i flexibelt 8-brunnsremsformat.
NucleoSpin 8 Virus möjliggör snabb samtidig beredning av virala nukleinsyror från serum, plasma eller vilken cellfri biologisk vätska som helst. Satsen möjliggör tillförlitlig rening av viralt RNA och DNA utan korskontaminering. NucleoSpin 8 Virus är främst designat för manuell användning i en centrifug. NucleoSpin 8 Virus Core Kit möjliggör mer variation och högre flexibilitet i de förbrukningsvaror som används för lysering, tvättning och eluering och rekommenderas i första hand för manuell eller automatiserad vakuumanvändning. Med NucleoSpin 8 Virus-metoden lyseras RNA-virus snabbt och effektivt av en lysbuffert som är en högkoncentrerad lösning av GITC. DNA-virus (t.ex. HBV) är vanligtvis svårare att isolera och kräver en digestion av prover med proteinas K. Lyseringsbuffert och etanol skapar lämpliga förhållanden för bindning av nukleinsyror till kiselmembranet på NucleoSpin-virusbindningsremsorna eller plattan. Bärar-RNA som ingår i lysbufferten förbättrar bindningen och återvinningen av det lågkoncentrerade virala RNA/DNA:t. Föroreningar (potentiella PCR-hämmare) som salter, metaboliter och lösliga makromolekylära cellulära komponenter avlägsnas i tvättsteg med etanoliska tvättbuffertar. De renade virala nukleinsyrorna kan elueras i lågsaltbuffert eller vatten och är färdiga att använda i efterföljande nedströmsapplikationer som RT-PCR eller PCR.
Centrifugering
För centrifugbearbetning av NucleoSpin 8 Virus-kit krävs en mikrotiterplattcentrifug som kan rymma NucleoSpin-virusremsorna/plattan staplade på ett block med runda eller fyrkantiga brunnar eller ställ med rörremsor och som når accelerationer på 5 600– 6 000 xg (hinkhöjd: 85 mm). För centrifugeringsbearbetning av 8-brunnars remsorna krävs det återanvändbara startsetet C, innehållande kolonnhållare C, dummy remsor, MN block med fyrkantiga brunnar, rörremsor.
Vakuumbearbetning
NucleoSpin 8 Virus-kiten kan användas manuellt med NucleoVac 96 vakuumförgreningsrör. För vakuumbearbetning av 8-brunnars remsorna krävs det återanvändbara startset A, innehållande kolonnhållare A och dummy-remsor. För automatisering på laboratorieplattformar med standard 96-brunnars plattvakuumkammare krävs också användning av startsats A.
Kitkomponenter: NucleoSpin Virus-bindande remsor, MN-block med fyrkantiga brunnar, ställ med rörremsor, lockremsor, självhäftande folie, buffertar, bärar-RNA, proteinas K.
  • Elueringsvolym: 70 till 100μ L
  • Typisk återhämtning:> 90 %
  • Bindningskapacitet: 40μ g
  • Förberedelsetid: 60 min./6 remsor
Specifikationer
Innehåll och lagring 18 °C till 25 °C
Beskrivning Cellfri biologisk vätska, plasma och serumprovmaterial
Formatera 8-brunnars remsa
Isoleringsteknik Kiselmembran
För användning med (applikation) Isolering av virala nukleinsyror, enzymatiska reaktioner, PCR, RT-PCR
Antal reaktioner 480 Förberedelser
Provstorlek <150μ L
Storlek Cirka 100 bp till 50 kbp fragment
Mål Viralt DNA/RNA