Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Blood, 96-brunnars kit för DNA från blod
Beskrivning
NucleoSpin 8 Extract II-kit möjliggör snabb rensning av upp till 15 μg DNA per beredning med hög DNA-återvinning och reproducerbar avkastning. Efter rening med NucleoSpin 8 Extract II är de mycket rena PCR-produkterna redo för omedelbar användning i många applikationer, såsom radioaktiv och fluorescerande färgsekvensering, inklusive kapillärsekvensering, restriktionsanalys, ligering och mikroarrayanalys. NucleoSpin Extract II-bindningsremsor/plattor kan användas under vakuum eller genom centrifugering. NucleoSpin 8 Extract II kit använder avancerad kiselmembranteknologi. Tillsatsen av en bindningsbuffert innehållande kaotropa joner leder till en reversibel adsorption av DNA till NucleoSpin 8 Extract II-kiseldioxidmembranet. PCR-produkter binder till kiseldioxidmembranet under optimerade förhållanden, medan föroreningar som primers, salter, nukleotider och proteiner avlägsnas helt genom effektiv tvättning. Mycket rena PCR-produkter elueras med lågsalt elueringsbuffert (5 mM Tris/HCl pH 8,5) eller vatten (pH 8,0 till 8,5) och är färdiga att använda direkt för efterföljande applikationer.
Nödvändig hårdvara
Centrifugering
För centrifugbearbetning av NucleoSpin 8 Extract II-kit krävs en mikrotiterplattcentrifug som kan rymma NucleoSpin Extract II-remsorna/plattan staplade på ett block med runda eller fyrkantiga brunnar eller ställ med rörremsor och når accelerationer på 5 600 - 6 000 centrifugeringshöjd: 85 mm centrifugeringshöjd: 85 mm. strips den återanvändbara startsatsen C, innehållande kolonnhållare C, dummy-remsor, MN-block med fyrkantiga brunnar, rörremsor krävs.
Vakuumbearbetning
NucleoSpin 8 Extract II-satserna kan användas manuellt med NucleoVac 96 vakuumförgreningsrör. För vakuumbearbetning av 8-brunnars remsorna krävs det återanvändbara startset A, innehållande kolonnhållare A och dummy-remsor. Satskomponenter: NucleoSpin Extract-bindningsremsor, MN-tvättremsor, hylsor med remsor med buffertrör, buffertar.
- Silica membranteknologi
- Format: 8-brunnars remsor
- Utbyte: 75 % till 95 %
- Provmaterial:< 100 μL PCR-reaktionsblandning
- Fragmentstorlek: 65bp till 10kb
- Elueringsvolym: 75 μL till 150 μL
- Bindningskapacitet: 15 μg
- Förberedelsetid: 30min./6 remsor
- Format: minisnurrkolumn
För sanering av PCR* produkter.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Isoleringsteknik | Silica Membrane Technology |
| För användning med (applikation) | För manuell och automatiserad isolering av genomiskt DNA |
| Antal reaktioner | 1 x 96 |
| Produkttyp | NucleoSpin™ 96 Blodbindningsplatta |
| Testtid | 70 min. |
| Avkastning | 4 till 6 μg |
Säkerhet och hantering
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1