Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Blod QuickPure , 96-brunnars kit för snabb DNA-extraktion från blod
Produktkod. 12758522
Antal reaktioner:
192 Förberedelser
2304 Förberedelser
384 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
192 reaktioner
2304 reaktioner
384 reaktioner
Produktkod. 12758522
Brand: Macherey-Nagel™ 740667.2
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ultrasnabb isolering av högkoncentrerat DNA från blod i beprövad 96-brunnars plattformat.
NucleoSpin™ Blod QuickPure bindningsplattor ska användas i en centrifug med djupa hinkar som möjliggör bearbetning av NucleoSpin™ 96 brunnsplattor staplade på 96 brunnsblock. Metoden bygger på ett specialbehandlat kiselmembran som påskyndar proceduren genom ett kombinerat tvätt-/torksteg. Antalet tvätt- och torksteg minskas från 3 till 1. Därför minimeras den praktiska tiden. Lysering uppnås genom inkubation av helblod i en lösning innehållande stora mängder kaotropa joner i närvaro av proteinas K. Lämpliga förhållanden för bindning av DNA till kiselmembranet i NucleoSpin™ Blod QuickPure bindningsremsor skapas genom tillsats av etanol till lysatet. Rent genomiskt DNA elueras slutligen under låg jonstyrka i en lätt alkalisk elueringsbuffert och kan användas direkt för PCR, Southern blotting eller någon form av enzymatisk reaktion. Satsen tillåter isolering av 4μ g till 6μ g rent genomiskt DNA från 200μ L helblod med ett förhållande A 260/280 mellan 1,60 och 1,90 och en typisk koncentration på 40 till 60 ng/μ L.Kit-komponenter: NucleoSpin™ Blod QuickPure bindningsplattor, buffertar, proteinas K, tillbehör.
  • Silica membranteknologi
  • Manuell bearbetning
  • Utbyte: 4 till 6μ g
  • Fragmentstorlek: 300 bp till 30 kb
  • Provmaterial: mänskligt blod eller annan kroppsvätska (200μ L/300μ L), 107 lymfocyter
  • Elueringsvolym: 75 till 100μ L
  • Bindningskapacitet: 60μ g
  • Förberedelsetid: 30 min./prep
Specifikationer
Innehåll och lagring 18 °C till 25 °C
Formatera 96-brunnsplatta
För användning med (applikation) Isolering av DNA
Antal reaktioner 192 Förberedelser
Mål DNA
compliance-icons compliance-icons
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1