Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 DNA RapidLyse, 96-brunnars kit för snabb DNA-rening
Antal reaktioner:
1 x 96
4 x 96
Förpackningsstorlek:
384 reaktioner
96 reaktioner
Beskrivning
Isoleringen av genomiskt DNA (gDNA) kan vara en tidskrävande uppgift. De NucleoSpin™ 96 DNA RapidLyse kit är designat med en unik buffertkemi för att minimera utgifterna för tid, arbete och pengar.
- Unik lyskemi för att effektivt frigöra gDNA från svans- och öronklipp, organ och celler
- Kraftfull lysering med hög genomströmning på en timme eller mindre
- Bearbetning via centrifug, positivt tryck eller vakuum (manuell eller automatiserad)
- Överlägsna gDNA-utbyten jämfört med standardextraktionsmetoder
- Högre qPCR-prestanda, med låga Ct-värden
- Högsta kostnadseffektivitet för gDNA-reningsprodukter
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Isoleringsteknik | Silica Membrane Technology |
| Provtyp | Eukaryota celler, Organ (färska, frysta, torkade och etanolkonserverade), Svans- och öronklipp |
| Effektivitet | Bindningskapacitet: 40μ g |
| Elueringsvolym | Elueringsvolym: 100μ L |
| Slutlig produkttyp | genomiskt DNA |
| För användning med (utrustning) | Vätskehanteringssystem (centrifug, positivt tryck, vakuum) |
| För användning med (applikation) | Extraktion med hög genomströmning av genomiskt DNA |
| Inkluderar | Bindande plattor, block med fyrkantiga brunnar med självhäftande PE-folie, MN tvättplattor, buffertar, proteinas K |
| Antal reaktioner | 4 x 96 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoSpin 96 DNA RapidLyse (4x96)
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: 1-dodecylpyridiniumchloride, guanidiniumthiocyanate, ethanol, dodecyl sulphate