Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up Core Kit, 96-brunnars kit för PCR rengöring
Beskrivning
4 x 96 förberedelser för rening av PCR-produkter, buffertar, NucleoSpin™ Extrahera bindningsplatta, användarmanual (tidigare känt som NucleoSpin™ 96 utdrag II) Macherey-Nagel
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 18 °C till 25 °C |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Provtyp | PCR-reaktionsblandning |
| För användning med (applikation) | PCR-rensning |
| Antal reaktioner | 384 Förberedelser |
| Provvolym | <100μ L |
| Storlek | 50 bp-ca. 10 kbp |
| Mål | Städa upp |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoSpin 96 PCR Clean-up Core Kit 4x96
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- MIXTURE LIST-Innehåller: guanidinium thiocyanate