Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up, 96-brunnars kit för PCR-rensning
Beskrivning
De NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up kit tillåter direkt rengöring av PCR-reaktionsblandningar. Inom proceduren tillsätts kaotropt salt (buffert NT ) tillåter en reversibel adsorption av PCR-produkterna till kiseldioxidmembranet hos NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up bindande plattor. Hög renhet hos PCR-produkterna uppnås genom fullständigt avlägsnande av primrar, primer-dimerer, salter, nukleotider och proteiner (t.ex. polymeraser, BSA) i efterföljande tvättsteg med användning av buffert NT3. Mycket rena PCR-produkter elueras slutligen med elueringsbuffert NE (5 mM Tris/HCl, pH 8,5) eller vatten (pH 8,5), och kan användas direkt för ytterligare tillämpningar.
- Silica membranteknologi
- Bearbetning: manuell/automatiserad, vakuum/centrifugering
- Provmaterial:< 100 μL PCR-reaktionsblandning
- Elueringsvolym: 75 till 150μ L
- Bindningskapacitet: 15μ g
- Beredningstid: 45 min./tallrik
- Fragmentstorlek: 65 bp till 10 kb
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 18 °C till 25 °C |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| För användning med (applikation) | PCR-rensning |
| Antal reaktioner | 384 Förberedelser |
| Provvolym | <100μ L |
Säkerhet och hantering
- NucleoSpin 96 PCR Clean-up (4x96)
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- MIXTURE LIST-Innehåller: guanidinium thiocyanate