Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up, 96-brunnars kit för PCR-rensning
Produktkod. p-9281004
Antal reaktioner:
192 Förberedelser
2304 Förberedelser
384 Förberedelser
96 Förberedelser
Förpackningsstorlek:
192 reaktioner
2304 reaktioner
384 reaktioner
96 reaktioner
Produktkod. 12718512
Brand: Macherey-Nagel™ 740658.1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
NucleoSpin™ 96 Gel och PCR Clean-Up Kit ger tidsbesparande PCR-rengöring med medelhög till hög genomströmning.
De NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up kit tillåter direkt rengöring av PCR-reaktionsblandningar. Inom proceduren tillsätts kaotropt salt (buffert NT ) tillåter en reversibel adsorption av PCR-produkterna till kiseldioxidmembranet hos NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up bindande plattor. Hög renhet hos PCR-produkterna uppnås genom fullständigt avlägsnande av primrar, primer-dimerer, salter, nukleotider och proteiner (t.ex. polymeraser, BSA) i efterföljande tvättsteg med användning av buffert NT3. Mycket rena PCR-produkter elueras slutligen med elueringsbuffert NE (5 mM Tris/HCl, pH 8,5) eller vatten (pH 8,5), och kan användas direkt för ytterligare tillämpningar.
  • Silica membranteknologi
  • Bearbetning: manuell/automatiserad, vakuum/centrifugering
  • Provmaterial:< 100 μL PCR-reaktionsblandning
  • Elueringsvolym: 75 till 150μ L
  • Bindningskapacitet: 15μ g
  • Beredningstid: 45 min./tallrik
  • Fragmentstorlek: 65 bp till 10 kb
Specifikationer
Innehåll och lagring 18 °C till 25 °C
Formatera 96-brunnsplatta
För användning med (applikation) PCR-rensning
Antal reaktioner 96 Förberedelser
Provvolym <100μ L
compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin 96 PCR Clean-up (1x96)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: guanidinium thiocyanate