Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 PCR-rensningsplattor för PCR-rensning
Produktkod. 15870938
Change view
Kvantitet:
24 tallrikar
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. Kvantitet unitSize
15870938 24 tallrikar Paket med 24
1 options
Produktkod. 15870938 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740658.24S
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tidsbesparande PCR-rensning med medel till hög genomströmning
NucleoSpin™ 96 PCR-rensningssatser
  • Tidsbesparande parallell sanering av PCR-produkter med ett beprövat 96-brunnars plattformat
  • Fullständigt avlägsnande av primers och primer-dimers– optimal återhämtning
  • Lämplig för bearbetning under vakuum och centrifugering
  • Lämplig för manuell eller automatiserad användning
  • Innovativ MN Wash Plate minimerar risken för korskontaminering
  • NucleoSpin™ 96 PCR Clean-up Core Kit: grundläggande innehåll fokuserat på automationsplattformar
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18-25° C)
Formatera 96-brunnsplatta
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Provtyp PCR-reaktionsblandning
Effektivitet Bindningskapacitet: 15μ g
Elueringsvolym Elueringsvolym: 75 - 150μ L
För användning med (utrustning) NucleoSpin 96 PCR Clean-up kit eller core kit
För användning med (applikation) Rengöring av PCR-produkter
Antal reaktioner 96/Plåt
Produkttyp Bindningsplåt
Kvantitet 24 tallrikar
Provvolym <100μ L
Testtid 45 min/tallrik