Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid Core Kit, 96-brunnars kit för plasmid-DNA-rening
Produktkod. 15839107
Change view
24 x 96 Förberedelser
Produktkod.
15839107 24 x 96 Förberedelser
1 options
Produktkod. 15839107 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740616.24
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rapid Mini-beredning av plasmid-DNA i beprövad 96-brunnsformat.
NucleoSpin™ 96 Plasmid Core Kit för isolering av sekvenseringsklassad plasmid-DNA
  • Tidsbesparande parallellisolering av plasmid-DNA
  • Bearbetning av upp till 5 ml bakteriekultur
  • NucleoSpin™ 96 Filterplatta för bekväm filtrering av bakterielysat
  • Bearbetning under vakuum eller genom centrifugering
  • Lämplig för manuell eller automatiserad bearbetning under vakuum
  • Innovativ MN Wash Plate minimerar risken för korskontaminering (ingår ej i Core Kit, tillgänglig separat eller i komplett kit)
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18-25° C)
Formatera 96-brunnsplatta
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Provtyp E. coli-kultur
Effektivitet Bindningskapacitet: 20μ g
Elueringsvolym Elueringsvolym: 75 - 150μ L
Slutlig produkttyp Plasmid-DNA av sekvenseringsgrad
För användning med (utrustning) Vätskehanteringssystem, Vakuum
För användning med (applikation) DNA-isolering med hög genomströmning
Antal prover 24 x 96
Provvolym 1 - 5 mL
Storlek < 15 kbp
Testtid 45 min/tallrik
Avkastning 4 - 6μ g/ml odling
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin 96 Plasmid Core Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, dodecyl sulphate sodium salt, guanidine hydrochloride, Rnase