Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96-plasmid, 96-brunnars kit för plasmid-DNA
Produktkod. p-8013739
Antal reaktioner:
4 x 96 förberedelser
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 12830741
Brand: Macherey-Nagel™ 740625.4
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för manuell eller automatiserad storskalig rening av högkopierad plasmid-DNA från E.coli i 96-brunnars plattformat. Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Pasmid Kit är ett ultrasnabbt och lättanvänt kit som förser alla kärn- och tillbehörsplattor, buffertar och RNase A för högsta bekvämlighet.
NucleoSpin™ 96 Pasmid-kit möjliggör isolering med hög genomströmning av plasmid-DNA av sekvenseringsgrad från E. coli. Det beprövade plattformatet med 96 brunnar möjliggör enkel automatisering av vanliga vätskehanteringsinstrument eller för manuell bearbetning. Upp till 96 prover kan behandlas samtidigt, vanligtvis inom mindre än 45 minuter. Användningar inkluderar isolering av högkopierade plasmider, rening av kosmider och pålitliga nedströmsapplikationer, såsom kloning, sekvensering, PCR, transformation och restriktionsanalys.
  • Tidsbesparande parallellisolering av plasmid-DNA
  • Bearbetning av upp till 5mL bakteriekultur
  • 96-brunnars filterplatta för bekväm filtrering av bakterielysat
  • Lämplig för manuell eller automatiserad bearbetning under vakuum eller genom centrifugering
  • Innovativ MN Wash Plate minimerar risken för korskontaminering
  • A260 / A280 : 1,70 1,–85; Bindningskapacitet: 20 μg
Specifikationer
Formatera 96-brunnsplatta
Provtyp E. coli-kultur
Elueringsvolym Elueringsvolym: –75 150 μL
Slutlig produkttyp Sekvenseringskvalitet plasmid DNA
För användning med (utrustning) Instrument för hantering av vätskor
För användning med (applikation) Manuell och automatiserad bearbetning under vakuum eller genom centrifugering
Inkluderar NucleoSpin Plasmid-filterplatta (4), NucleoSpin Plasmid-bindningsplatta (4), MN-tvättplatta (4), kulturplatta med gasgenomsläpplig folie (4), elueringsplatta med självhäftande folie (4), RNase A (60 mg), återsuspensionsbuffert A1 (150 ml), (1 50 buffert A2), neutraliseringsbuffert A2. (200 ml), tvättbuffert AW (400 ml), tvättbuffert A4 (koncentrat) (200 ml), elueringsbuffert AE (125 ml)
Antal reaktioner 4 x 96 förberedelser
Produkttyp NucleoSpin™ 96 Plasmid Kit
Kvantitet 1 Kit
Provvolym 15 –ml
Testtid Förberedelsetid: 45 min. / tallrik
Avkastning 4 –μ6 g plasmid per 1mL E. coli-
odling Maximal plasmidstorlek:< 15 kbp
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin 96 Plasmid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt / guanidine hydrochloride, 2