Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Plasmid Transfection-grade Core Kit, 96-brunnars kit
Produktkod. p-7159603
Antal prover:
24 x 96
4 x 96
Produkttyp:
Core Kit
Komplett kit
Förpackningsstorlek:
2304 reaktioner
384 reaktioner
Produktkod. 15553636
Brand: Macherey-Nagel™ 740492.4
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ett snabbt sätt att rena plasmid-DNA av transfektionsgrad med miniformatteknik för att minska endotoxiner från bakterielysat. Full- och Core-kit använder ett plattformat med 96 brunnar för en effektiv process med hög genomströmning.
Endotoxiner samrenas under typiska plasmidberedningar från bakterielysat. Eftersom de stör eukaryota cellers överlevnad är endotoxinreduktion väsentlig före celltransfektion. NucleoSpin™ Plasmid Transfection-grade kit är designade för att minska endotoxiner från bakteriella lysat.
  • Renar högkopierade plasmider för transfektion
  • Ny teknologi för att minska endotoxinhalten (< 50 EU/μ g DNA) för framgångsrik transfektion
  • Snabb rening från E. coli via automatisk, manuell, vakuum- eller centrifugeringsbearbetning
  • Ultrasnabb procedur förenklar arbetsflödet
  • Hög genomströmning— 96-brunnars plattor möjliggör enkel automatisering och stödjer plasmidscreening
  • Nedströmsapplikationer: transfektion av vanliga cellinjer (lipofektion, elektroporation)
  • Även lämplig för standardapplikationer inom molekylärbiologi, såsom kloning och sekvensering
Specifikationer
Bakteriella endotoxiner <50 EU/ng DNA
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18-25° C)
Formatera 96-brunnsplatta
Isoleringsteknik Silica Membrane and Endotoxin-reduction Technology
Provtyp Bakteriekultur (E. coli, högkopierade plasmider)
Effektivitet Bindningskapacitet: 20μ g
Elueringsvolym Elueringsvolym: 100 - 200μ L
Slutlig produkttyp Plasmid-DNA av transfektionsgrad
För användning med (utrustning) Centrifuger, vakuumförgreningsrör (t.ex. NucleoVac 96)
För användning med (applikation) Snabb rening av plasmider för transfektion
Inkluderar Filterplattor, bindningsplattor, buffertar, RNase A
Antal prover 4 x 96
Produkttyp Core Kit
Renhet A 260 /A 280 : 1,80 - 1,85
Provvolym Upp till 5 ml
Storlek < 15 kbp
Testtid 45 min/tallrik
Avkastning 5 - 20μ g
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin 96 Plasmid T.-gr. Core (4x96)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium hydroxide, dodecyl sulphate, guanidine hydrochloride,triethanolamine, 2-propanol, RNAse