Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA Blood, 96-brunnars kit för RNA från blod
Antal reaktioner:
2 x 96
4 x 96
Förpackningsstorlek:
192 reaktioner
384 reaktioner
Beskrivning
NucleoSpin™ 96 RNA Blood Midi kit uppnår överlägsen RNA-utbyte och kvalitet i ett format som ger bekväm hantering och flexibel provvolym och genomströmning.
- Direkt total blodlys– mycket enkel och bekväm procedur
- Ingen selektiv erytrocytlys vid 4° C– fullständig bearbetning hos RT
- Kompatibel med vanliga blodprovsrör och antikoagulantia (t.ex. EDTA, citrat och heparin)
- Lämplig för färska och frysta blodprover
- rDNas inkluderat för effektivt avlägsnande av genomiskt DNA
- Bearbetning under vakuum eller genom centrifugering
- Lämplig för manuell och automatiserad (vakuum eller centrifugering) bearbetning
- Innovativ MN Wash Plate minimerar risken för korskontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Isoleringsteknik | Silica Membrane Technology |
| Elueringsvolym | 5 till 130μ L |
| Provtyp | Helblod (färskt eller fryst) |
| Effektivitet | Bindningskapacitet: 100μ g |
| Slutlig produkttyp | Totalt RNA |
| För användning med (utrustning) | Centrifugera eller vakuum |
| För användning med (applikation) | RNA-isolering |
| Inkluderar | NucleoSpin RNA blodbindande plattor, MN tvättplattor, block med fyrkantiga brunnar, block med runda brunnar, låga elueringsplattor, självhäftande folie, buffertar, RNasfritt rDNas, flytande proteinas K |
| Antal reaktioner | 4 x 96 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoSpin 96 RNA Blood (4x96)
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: guanidium thiocyanide, proteinase k, ethanol, rDNAse