Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA Trace, 96-brunnars kit för RNA från celler och vävnad
:
4 x 96 beredningar
Beskrivning
- Tidsbesparande parallell isolering av totalt RNA
- rDNas inkluderat för effektivt avlägsnande av genomiskt DNA
- Bearbetning under vakuum eller genom centrifugering
- Lämplig för manuell och automatiserad bearbetning
- Innovativ MN Wash Plate minimerar risken för korskontaminering
- RNA redo att användas för alla typer av enzymatiska reaktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | RNas-fritt rDNas vid 4° C, Andra komponenter vid rumstemperatur (18 - 25° C) |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Isoleringsteknik | Kiselmembran |
| Provtyp | Celler, Vävnad |
| Slutlig produkttyp | Totalt RNA |
| För användning med (utrustning) | Vakuum eller centrifugera |
| För användning med (applikation) | Isolering av RNA från små provmängder |
| Inkluderar | NucleoSpin RNA-spårbindningsplattor, MN-tvättplattor, block med fyrkantiga brunnar, elueringsplattor U-botten, buffertar, RNasfritt rDNas |
| Antal prover | 4 x 96 |
| Provstorlek | <2 x 106 odlade celler,< 20 mg mänsklig/djurvävnad |
| Visa mer |