Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA, 96-brunnars kit för RNA-rening
Produktkod. 12768542
Change view
Antal reaktioner:
2 x 96
24 x 96
4 x 96
Förpackningsstorlek:
192 reaktioner
2304 reaktioner
384 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
12768542 24 x 96 2304 reaktioner
12736543 2 x 96 192 reaktioner
12756543 4 x 96 384 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12768542 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740709.24
 Begränsad artikel
I lager
Designad för manuell eller automatiserad högkapacitetsisolering av RNA från djur- eller mänsklig vävnad. Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 RNA Kit möjliggör tidsbesparande parallell isolering av totalt RNA. Satsen innehåller allt kärninnehåll och bekväma tillbehör för högsta effektivitet.
NucleoSpin™ 96 RNA-kit möjliggör isolering av RNA från upp till 96 prover av färska, frysta eller stabiliserade djur- eller mänskliga cellkulturer. NucleoSpin 96 RNA levererar konsekvent RNA-kvalitet, reproducerbara utbyten av RNA och förfaranden med hög genomströmning fria från korskontaminering. Satsen kombinerar stringensen av lysering av guanidin-isotiocyanat med effektiv nedbrytning av genomiskt DNA genom DNase I-behandling och hastigheten hos silikamembranteknologi.
  • Tidsbesparande parallell isolering av RNA från odlade celler eller från salivprover som tagits med Oragene™ RNA.
  • Lämplig för manuell bearbetning under vakuum eller genom centrifugering, eller används helautomatiskt på vanliga laboratoriearbetsstationer.
  • Inkluderar rDNas för effektivt avlägsnande av genomiskt DNA och innovativ MN Wash Plate för att minimera risken för korskontaminering.
  • Producerar total-RNA med högsta renhet, lämplig för direkt användning i alla typer av enzymatiska reaktioner, såsom RT-PCR, TaqMan , Northern Blot eller mikroarrayanalys.
Kitkomponenter: NucleoSpin RNA-bindningsplattor, MN-tvättplattor, block med fyrkantiga brunnar, block med runda brunnar, låga elueringsplattor, självhäftande folie, RNasfritt rDNas, RNasfritt vatten och alla buffertar (Lysis RA1; Tvätta RA2, RA3 och RA4; Reaktion för rDNas)
  • Provmaterial:< 10 7 odlade celler (centrifugering),< 30 mg vävnad (centrifugering), saliv (samlad med Oragene™ )
  • Fragmentstorlek:> 200 nt
  • Typisk avkastning: 20μ g (2 x 106 HeLa-celler), 20μ g (20 mg muslever)
  • A 260 /A 280 : 1,90 2,–10
  • Typiskt RIN (RNA-integritetsnummer):> 9 (celler),≥ 7 (vävnad)
  • RNA-förhållande: 28S/18S ca. 2.1
  • Typisk koncentration: –50 200ng/μ L
  • Elueringsvolym: –50 130μ L
  • Beredningstid: 70 min./tallrik
  • Bindningskapacitet: 100μ g
Specifikationer
Koncentration 50 200 –ng/μ L
Formatera 96-brunnsplatta
Isoleringsteknik Kiselmembran
Elueringsvolym Elueringsvolym: –50 130 μL
Provtyp <1 x 10 7 odlade celler, <30 mg vävnad, Saliv (samlad med Oragene™ )
För användning med (applikation) Manuell eller automatiserad isolering av totalt RNA från odlade celler och vävnad
Inkluderar NucleoSpin RNA-bindningsplattor (24), 1,5 mL uppsamlingsrör (96), MN tvättplattor med 6 pappersark (24), block med fyrkantiga brunnar (36), block med runda brunnar Låg med PE-folie (24), elueringsplattor U-botten med PE-folie (24), RNas-fria rRADNas (18 Buffer Vials) (18 Buffer) 125 ml), tvättbuffert RA2 (6 x 360 ml), tvättbuffert RA3-koncentrat (12 x 100 ml), tvättbuffert RA4-koncentrat (12 x 65 ml), reaktionsbuffert för rDNas (6 x 60 ml), RNasfritt vatten (12 x 125 ml)
Antal reaktioner 24 x 96
Produkttyp NucleoSpin 96 RNA
Renhet A 260 /A 280 : 1,90 2,–10
Kvantitet 1 Kit
Provstorlek <2 x 106 odlade celler,< 20 mg mänsklig/djurvävnad
Testtid 70 min/tallrik
Avkastning 20 μg (2x 10 6 HeLa-celler)
μ20 g (20 mg muslever)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin 96 RNA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta vatten grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate/ethanol