Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Tissue, 96-brunnars kit för DNA från celler och vävnad
Beskrivning
NucleoSpin™ 96 Tissue är designad för snabb samtidig beredning av högrent genomiskt DNA från djur- och mänsklig vävnad, t.ex. mus och råttsvansar.
Från en 1,2 cm svanssektion av mus (ålder på möss 4 till 6 veckor), upp till 30 till 40μ g rent genomiskt DNA kan framställas (typiska utbyten 15 till 25μ g). Det erhållna DNA:t kan användas direkt för PCR, Southern blotting eller någon form av enzymatisk reaktion. NucleoSpin™ Vävnadsbindningsplattor kan användas under vakuum eller centrifugering i en centrifug med djupa hinkar som möjliggör bearbetning av NucleoSpin™ 96 brunnsplattor staplade på 96 brunnsblock. Upp till 192 prover (två plattor) kan bearbetas på mindre än en timme (efter lysering). Med NucleoSpin™ 96 Vävnadsmetod, lys uppnås genom inkubation av proverna i en lösning innehållande tvättmedel och proteinas K vid 56 °C. Lämpliga förhållanden för bindning av DNA till kiselmembranen i NucleoSpin™ Vävnadsbindande platta skapas genom tillsats av stora mängder kaotropa joner plus etanol till lysatet. Bindningsprocessen är reversibel och specifik för nukleinsyror. Föroreningar avlägsnas genom tvättning med två olika buffertar. Rent genomiskt DNA elueras slutligen under låg jonstyrka i en lätt alkalisk elueringsbuffert.
Kitkomponenter:NucleoSpin™ Vävnadsbindande plattor, buffertar, proteinas K, tvättplattor, block med fyrkantiga brunnar, block med runda brunnar, ställ med tubremsor, kapsylremsor, självhäftande folie.
- Silica membranteknologi
- Format: 96 brunnsplattor
- Beredningstid: 1 timme (efter lysering)
- Provmaterial:≤ 20 mg vävnad, 10 6 odlade eller bakterier
- Utbyte: 15 till 25μ g
- Elueringsvolym: 100 till 200μ L
- Fragmentstorlek: 300 bp till 30 kb
- Ingen användning av organiska lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 18 °C till 25 °C |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| För användning med (applikation) | Isolering av DNA |
| Antal reaktioner | 384 Förberedelser |
| Provvolym | <20 mg mänsklig/djurvävnad,< 106 celler |
Säkerhet och hantering
- NucleoSpin 96 Tissue
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride, 2-propanol