Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Tissue Core Kit, 96-brunnars kit för DNA från celler och vävnad
:
Antal: 384 Preps
Beskrivning
- Provmaterial: Animalisk vävnad, bakterier, celler, mänsklig vävnad
- Provbelopp:< 20 mg mänsklig/djurvävnad,< 10 6 celler
- Fragmentstorlek: 300 bp till 50 kbp
- Beredningstid: 60 min./platta (exklusive lysering)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 18 °C till 25 °C |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Isoleringsteknik | Silica Membrane Technology |
| För användning med (applikation) | Isolering av DNA |
| Antal reaktioner | 384 Förberedelser |
| Provvolym | <20 mg mänsklig/djurvävnad,< 106 celler |