Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 96 Virus, 96-brunnars kit för viral RNA/DNA-rening
Beskrivning
Designad för samtidig rening av viralt RNA och DNA. Satsen kombinerar selektiviteten hos väletablerad kiselmembranbindning av nukleinsyror med 96-brunnars format med hög genomströmning. Med NucleoSpin™ 96 Virusmetoden, RNA-virus lyseras snabbt och effektivt av Lysis Buffer RAV1 som är en högkoncentrerad GITC-lösning. Jämfört med RNA-virus är DNA-virus (t.ex. HBV) vanligtvis svårare att isolera och kräver en digestion av prover med Proteinas K som tillhandahålls i kitet. Lyseringsbuffert och etanol skapar lämpliga förhållanden för bindning av nukleinsyror till kiseldioxidmembranet NucleoSpin™ Virusbindande platta. Bärar-RNA som ingår i lysbufferten RAV1 förbättrar bindning och återhämtning av lågkoncentrerat viralt RNA/DNA. Kontaminationer (potentiella PCR-hämmare) som salter, metaboliter och lösliga makromolekylära cellkomponenter avlägsnas i tvättsteg med etanolisk tvättbuffert RAW och buffert RAV3. De renade virala nukleinsyrorna kan elueras i lågsaltbuffert eller vatten och är färdiga att använda i efterföljande nedströmsapplikationer som RT-PCR eller PCR.
- Silica membranteknologi
- Provmaterial: Cellfri biologisk vätska, Plasma, Serum
- Fragmentstorlek: 100 bp till 50 kbp
- Teoretisk bindningskapacitet: 40μ L
- Elueringsvolym: 70 till 100μ L
- Beredningstid: 60 min./tallrik
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 18 °C till 25 °C |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| För användning med (applikation) | Isolering av virala nukleinsyror |
| Antal reaktioner | 384 Förberedelser |
| Provvolym | <150μ L |
| Mål | Viralt RNA och DNA |
Säkerhet och hantering
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1