Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood L, Midi kit för DNA från blod
Beskrivning
NucleoSpin™ Blood L är avsedd för snabb, medelstor framställning av högrent genomiskt DNA från upp till 2 ml helblod, serum, plasma eller andra kroppsvätskor. Buffy coat upp till 1 ml kan lätt bearbetas. Om anrikning av leukocyter inte är möjlig, t.ex. efter frysning av blod, vilket leder till lysis av celler, måste stora volymer blodprov bearbetas. Det erhållna DNA:t kan användas direkt som mall för PCR* reaktioner eller kan utsättas för endonukleasspjälkning. På grund av den höga bindningskapaciteten NucleoSpin™ Blod L-kolonner, vilket är cirka μ250 g genomiskt DNA, satsen tillåter beredning av rent genomiskt DNA från upp till 2 ml helblod från människor eller djur med ett förhållande A 260/280 mellan 1,70 och 1,90. Typiska DNA-utbyten– beroende på koncentrationen av leukocyter i respektive blodprov– är i intervallet 20 g μtill 30 μg per ml friskt humant blod. Blod behandlat antingen med EDTA, citrat, heparin eller CPDA kan användas. Proceduren är optimerad för en provvolym på 0,5 mL till 2 mL. Dags för beredning av genomiskt DNA från blod med NucleoSpin™ Blod L är mindre än 1 timme. Kitkomponenter: NucleoSpin™ Blod L-kolonner, 15 mL uppsamlingsrör, 15 mL elueringsrör, buffertar, proteinas K.
- Silica membranteknologi
- Utbyte: 40 till 60 μg
- Provmaterial:≤ 200 μL/5 x 106 celler
- Elueringsvolym: 100 μL
- Bindningskapacitet: 60 μg
- Förberedelsetid: 30 min./prep
- Format: minisnurrkolumn
- Ingen användning av organiska lösningsmedel För snabb isolering av genomiskt DNA från blod, serum, plasma eller andra kroppsvätskor.
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | Kiselmembranteknologi |
| Formatera | Midi Spin Column |
| För användning med (utrustning) | PCR, Southern Blotting, Enzymatiska reaktioner |
| Inkluderar | 2 ml uppsamlingsrör, buffertar, proteinas K |
| Antal reaktioner | 20 |
| Produkttyp | NucleoSpin™ Blod L kolumn |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Provvolym | 0,2 till 2 ml helblod (människor eller djur, färskt eller fryst, behandlat med citrat, EDTA, heparin eller CPDA), buffy coat, blodplättar, kroppsvätskor, serum, plasma, 2 x 107 odlade celler |
| Testtid | 60 min. |
| Avkastning | 40 till 60 μg |
Säkerhet och hantering
Riskkategorier
- Preobcutljivost koze Kategorija 1