Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood L, Midi kit för DNA från blod med hjälp av vakuumbearbetning
Produktkod. 15340195
Kvantitet:
100 förberedelser
24 förberedelser
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
24 förberedelser
Produktkod. 15340195
Brand: Macherey-Nagel™ 740954.24
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Komplett kit med midi-spinkolonner för silikamembran för snabb medelstor rening av genomiskt DNA från blod och biologiska prover.
NucleoSpin™ Blod L
  • Klart att använda DNA på mindre än 60 min
  • Fullständigt avlägsnande av PCR-hämmare
  • Genomgående höga DNA-utbyten
  • Lämplig för helblod (blod från människor eller djur, färskt eller fryst)
    • DNA från helblod behandlat med citrat, EDTA, heparin, CPDA
    • DNA från serum, plasma, buffy coat, blodplättar, kroppsvätskor (t.ex. fostervatten)
    • DNA från odlade celler
  • Typiska tillämpningar nedströms: PCR, Southern blotting, enzymatiska reaktioner
Specifikationer
Färg Vitt band
Koncentration 200 till 500 ng/μ L
Innehåll och lagring Kolumner: 4° C; Övriga komponenter: Rumstemperatur (18-25° C)
Formatera Midi Spin Column
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Provtyp Cellkulturer, Helblod
Effektivitet Bindningskapacitet: 250μ g
Elueringsvolym Elueringsvolym: 120 - 200μ L
Slutlig produkttyp Genomiskt DNA
För användning med (utrustning) centrifug
För användning med (applikation) Medelstor rening av DNA från blod
Inkluderar NucleoSpin Blood L-kolonner med uppsamlingsrör, uppsamlingsrör (15 mL), buffertar, proteinas K
Antal reaktioner 24 Förberedelser
Kvantitet 24 förberedelser
Renhet A 260 /A 280 : 1,6 - 1,9
Provvolym 0,2 - 2 ml blod, 2 x 107 celler
Testtid 60 min/prep
Avkastning 40 - 60μ g (2 ml helblod)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin Blood L Vacuum (24)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Proteinase k, propan-2-ol, guanidine hydrochloride, ethanol