Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Forensic, Minikit för DNA från kriminaltekniska spår
Beskrivning
NucleoSpin™ DNA Forensic Kit
- Utmärkt genomisk DNA-renhet från alla fallprover
- Förfarandet är baserat på reversibel adsorption av nukleinsyror till kiseldioxidmembranet
- Provkällor inkluderar buckala pinnar eller små vävnads-/cellprover (torkade blodfläckar, spår- och beröringsprover eller cigarettfilter)
- Enhetligt buffertsystem för analys av enstaka prov och för analys med hög genomströmning
- Etylenoxidbehandlade plastmaterial
- Överensstämmelse med ISO 18385 för tveklöst DNA-profilering
- Tillämpningar: STR-analys, qPCR, någon form av enzymatisk reaktion
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 till 30 ng/μ L |
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur (18-25° C) |
| Formatera | Minispinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Silica Membrane Technology |
| Provtyp | Exempel på fallarbete, Kontaktspår (t.ex. torkade blodfläckar, cigarettfilter, pinnar) |
| Effektivitet | Bindningskapacitet: 7μ g |
| Elueringsvolym | Elueringsvolym: 50-100μ L |
| Slutlig produkttyp | Genomiskt DNA |
| För användning med (utrustning) | Vortex mixer |
| För användning med (applikation) | Isolering av DNA från rättsmedicinska prover |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoSpin DNA Forensic (50)
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidium thiocyanate, 2-propanol, guanidium hydrochloride,ethanol, proteinasek