Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Insect, Minikit för DNA från insekter
Antal reaktioner:
10
50
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
50 reaktioner
Beskrivning
Isolering av genomiskt DNA från insekter och kräftdjur
- Snabb och bekväm procedur som kombinerar enzymatisk lysering och pärlstörning
- Lämplig för alla insekter eller kräftdjur (t.ex. fruktfluga, syrsa, mjölmask, midgelarver, mygga)
- Högkvalitativt DNA från färska, frysta, torkade eller etanolkonserverade prover
- Pärlrör ingår för svårlyserade insekter (på grund av exoskelett och förstärkta cellväggar)
- Effektiv lysering– Kompatibel med de vanligaste störningsenheterna
- Typiska tillämpningar nedströms: multiplex PCR, Southern blotting, enzymatiska reaktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur (18-25° C) |
| Formatera | Minispinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Silica MembraneTechnology and Mechanical (Bead Tube) Disruption |
| Provtyp | Insekts- eller kräftdjursexemplar (färska, frysta, torkade eller konserverade med etanol) |
| Effektivitet | Bindningskapacitet: 60μ g |
| Elueringsvolym | Elueringsvolym: 25 - 200μ L |
| För användning med (utrustning) | Avbrottsanordning (t.ex Vortex-Genie 2 med MN Bead Tube Holder), Centrifuge, Vortex mixer |
| För användning med (applikation) | Isolering av genomiskt DNA från insekter och kräftdjur |
| Inkluderar | NucleoSpin™ DNA-insektskolonner, NucleoSpin™ Pärlrör typ D, uppsamlingsrör (2 mL), buffertar |
| Antal reaktioner | 10 |
| Visa mer |