Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Insect, Minikit för DNA från insekter
Produktkod. 15533626
Antal reaktioner:
10
50
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
50 reaktioner
Produktkod. 15533626
Brand: Macherey-Nagel™ 740470.50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kombinerar enzymatisk lys och mekanisk störning av cellväggar för effektiv isolering av genomiskt DNA från en mängd olika insekter och kräftdjursprover (färska, frysta, torkade eller konserverade med etanol). Komplett kit ingår NucleoSpin™ Pärlrör.
Isolering av genomiskt DNA från insekter och kräftdjur
  • Snabb och bekväm procedur som kombinerar enzymatisk lysering och pärlstörning
  • Lämplig för alla insekter eller kräftdjur (t.ex. fruktfluga, syrsa, mjölmask, midgelarver, mygga)
  • Högkvalitativt DNA från färska, frysta, torkade eller etanolkonserverade prover
  • Pärlrör ingår för svårlyserade insekter (på grund av exoskelett och förstärkta cellväggar)
  • Effektiv lysering– Kompatibel med de vanligaste störningsenheterna
  • Typiska tillämpningar nedströms: multiplex PCR, Southern blotting, enzymatiska reaktioner
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur (18-25° C)
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Silica MembraneTechnology and Mechanical (Bead Tube) Disruption
Provtyp Insekts- eller kräftdjursexemplar (färska, frysta, torkade eller konserverade med etanol)
Effektivitet Bindningskapacitet: 60μ g
Elueringsvolym Elueringsvolym: 25 - 200μ L
För användning med (utrustning) Avbrottsanordning (t.ex Vortex-Genie 2 med MN Bead Tube Holder), Centrifuge, Vortex mixer
För användning med (applikation) Isolering av genomiskt DNA från insekter och kräftdjur
Inkluderar NucleoSpin™ DNA-insektskolonner, NucleoSpin™ Pärlrör typ D, uppsamlingsrör (2 mL), buffertar
Antal reaktioner 50
Renhet A 260 /A 280 : 1,7 - 1,9
Provvolym <40 mg färska, frysta, torkade eller etanolkonserverade insekts- eller kräftdjursprover
Storlek Fragmentstorlek: 200 bp - ca. 50 kbp
Testtid 35 min/6 förberedelser
Avkastning <25μ g
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin DNA Insect
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1-dodecylpyridiniumchloride, 2-propanol