Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Lipid Tissue, Minikit för DNA från lipidrik vävnad
Beskrivning
Isolering av genomiskt DNA från lipid-rch-vävnad
- Snabb och bekväm procedur som kombinerar enzymatisk lysering och pärlstörning
- Specialbuffert för effektivt avlägsnande av lipider, som påverkar kemin hos de flesta buffertar
- Lämplig för en mängd olika lipidrika prover (t.ex. hjärna, fettvävnad, fet fiskvävnad)
- Högkvalitativt DNA från färska eller frysta prover
- Pärlrör medföljer för effektiv lysering av lipider, vilket kan störa vävnadsstörningar
- Kompatibel med vanliga störningsenheter (t.ex Vortex-Genie 2 med MN Bead Tube Hållare)
- Typiska tillämpningar nedströms: multiplex PCR, Southern blotting, enzymatiska reaktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur (18-25° C) |
| Formatera | Minispinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Silica MembraneTechnology and Mechanical (Bead Tube) Disruption |
| Provtyp | Lipidrik vävnad |
| Effektivitet | Bindningskapacitet: 60μ g |
| Elueringsvolym | Elueringsvolym: 25 - 200μ L |
| För användning med (utrustning) | Avbrottsanordning (t.ex Vortex-Genie 2 med MN Bead Tube Holder), Centrifuge, Vortex mixer |
| För användning med (applikation) | Isolering av genomiskt DNA från lipidrik vävnad |
| Inkluderar | NucleoSpin™ DNA-lipidvävnadskolonner, NucleoSpin™ Pärlrör typ D, uppsamlingsrör (2 mL), buffertar |
| Antal reaktioner | 50 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoSpin DNA Lipid Tissue (50)
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- MIXTURE LIST-Innehåller: 2-propanol, guanidine hydrochloride, gyanidium thiocyanate