Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ cfDNA Midi Kit för cellfritt DNA från plasma
Produkttyp:
Core Kit
Komplett kit
Förpackningsstorlek:
48 reaktioner
Beskrivning
De NucleoSpin™ DNA Plasma Midi kit är designat för effektiv isolering av cirkulerande DNA från humant blodplasma. Fragmenterat DNA på 50 bp och större kan renas med hög effektivitet.
- Överlägsen återvinning av fragmenterat cellfritt DNA
- Parallell rening av 24 —prover Adaptersats för NucleoVac 96 vakuumförgreningsrör tillgänglig
- Kan användas med standard manuella och automatiserade vakuumförgreningar
- Optimerat protokoll för cellfritt DNA BCT™ (Streck rör)
- Satsen är helt automatiserbar på många vätskehanteringsrobotar
- Protokollet följer toppmoderna bindtvätt-——elueringsprocedurer
- Färdig att använda för nedströmsapplikationer som PCR i realtid eller NGS
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Midi Spin Column |
| Isoleringsteknik | Silica Membrane Technology |
| Provtyp | Blodplasma |
| Elueringsvolym | Elueringsvolym: 200μ L (140μ L slutligt eluat) |
| Slutlig produkttyp | Cellfritt DNA |
| För användning med (utrustning) | Vakuum (t.ex NucleoVac 96 Vakuumfördelare och vakuumpump) |
| För användning med (applikation) | DNA-isolering från blodplasma |
| Inkluderar | NucleoSpin Plasma Midi-kolonner, uppsamlingsrör, buffertar, proteinas K, lysisblock |
| Antal reaktioner | 48 |
| Produkttyp | Komplett kit |
| Visa mer |