Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA RapidLyse, Minikit för snabb DNA-rening
Produktkod. 15705422
Antal reaktioner:
10
50
250
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Produktkod. 15705422
Brand: Macherey-Nagel™ 740100.250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ekonomiskt kit för snabb isolering och rening av genomiskt DNA från svans- och öronklipp, organ och celler på en timme eller mindre. Kit med 10, 50 eller 250 förberedelser tillgängliga.
Isoleringen av genomiskt DNA (gDNA) kan vara en tidskrävande uppgift. De NucleoSpin™ DNA RapidLyse kit är designat med en unik buffertkemi för att minimera utgifterna för tid, arbete och pengar.
  • Unik lyskemi för att effektivt frigöra gDNA från celler, vävnader och organ
  • Kraftfull lysering på en timme eller mindre
  • Överlägsna gDNA-utbyten jämfört med standardextraktionsmetoder
  • Högsta kostnadseffektivitet för gDNA-reningsprodukter
Specifikationer
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Provtyp Eukaryota celler, Organ (färska, frysta, torkade och etanolkonserverade), Svans- och öronklipp
Effektivitet Bindningskapacitet: 60μ g
Elueringsvolym Elueringsvolym: 60 - 100μ L
Slutlig produkttyp genomiskt DNA
För användning med (applikation) Snabb extraktion av genomiskt DNA
Inkluderar Kolumner, 2 ml uppsamlingsrör, buffertar, Poteinase K
Antal reaktioner 250
Renhet A 260 /A 280 : 1,7 - 1,9
Provvolym <40 mg färskvikt,< 106 celler
Testtid 60 min eller mindre
Avkastning Upp till 4μ g DNA per mg vävnad
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin DNA RapidLyse
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: proteinase K, liquid(origin: tritirachium album)/1-dodecylpyridiniumchloride,guanidinium thiocyanat