Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA RapidLyse, Minikit för snabb DNA-rening
Produktkod. 15715422
Change view
Antal reaktioner:
10
50
250
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal reaktioner Förpackningsstorlek
15715422 50 50 reaktioner
15795412 10 10 reaktioner
15705422 250 250 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15715422 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740100.50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1650.00 SEK
    1495.59 SEK / 50 reaktioner
    Save 154.41 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ekonomiskt kit för snabb isolering och rening av genomiskt DNA från svans- och öronklipp, organ och celler på en timme eller mindre. Kit med 10, 50 eller 250 förberedelser tillgängliga.
Isoleringen av genomiskt DNA (gDNA) kan vara en tidskrävande uppgift. De NucleoSpin™ DNA RapidLyse kit är designat med en unik buffertkemi för att minimera utgifterna för tid, arbete och pengar.
  • Unik lyskemi för att effektivt frigöra gDNA från celler, vävnader och organ
  • Kraftfull lysering på en timme eller mindre
  • Överlägsna gDNA-utbyten jämfört med standardextraktionsmetoder
  • Högsta kostnadseffektivitet för gDNA-reningsprodukter
Specifikationer
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Provtyp Eukaryota celler, Organ (färska, frysta, torkade och etanolkonserverade), Svans- och öronklipp
Effektivitet Bindningskapacitet: 60μ g
Elueringsvolym Elueringsvolym: 60 - 100μ L
Slutlig produkttyp genomiskt DNA
För användning med (applikation) Snabb extraktion av genomiskt DNA
Inkluderar Kolumner, 2 ml uppsamlingsrör, buffertar, Poteinase K
Antal reaktioner 50
Renhet A 260 /A 280 : 1,7 - 1,9
Provvolym Upp till 40 mg färskvikt, 1 x 10 6 celler
Testtid 60 min eller mindre
Avkastning Upp till 4μ g DNA per mg vävnad
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • NucleoSpin DNA RapidLyse
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: proteinase K, liquid(origin: tritirachium album)/1-dodecylpyridiniumchloride,guanidinium thiocyanat