Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA RapidLyse, Minikit för snabb DNA-rening
Antal reaktioner:
10
50
250
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Beskrivning
Isoleringen av genomiskt DNA (gDNA) kan vara en tidskrävande uppgift. De NucleoSpin™ DNA RapidLyse kit är designat med en unik buffertkemi för att minimera utgifterna för tid, arbete och pengar.
- Unik lyskemi för att effektivt frigöra gDNA från celler, vävnader och organ
- Kraftfull lysering på en timme eller mindre
- Överlägsna gDNA-utbyten jämfört med standardextraktionsmetoder
- Högsta kostnadseffektivitet för gDNA-reningsprodukter
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Minispinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Silica Membrane Technology |
| Provtyp | Eukaryota celler, Organ (färska, frysta, torkade och etanolkonserverade), Svans- och öronklipp |
| Effektivitet | Bindningskapacitet: 60μ g |
| Elueringsvolym | Elueringsvolym: 60 - 100μ L |
| Slutlig produkttyp | genomiskt DNA |
| För användning med (applikation) | Snabb extraktion av genomiskt DNA |
| Inkluderar | Kolumner, 2 ml uppsamlingsrör, buffertar, Poteinase K |
| Antal reaktioner | 10 |
| Renhet | A 260 /A 280 : 1,7 - 1,9 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoSpin DNA RapidLyse
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Innehåller: proteinase K, liquid(origin: tritirachium album)/1-dodecylpyridiniumchloride,guanidinium thiocyanat