Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Pall, Minikit för DNA från pall
Click to view available options
Antal reaktioner:
10
50
250
Packungsgröße:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Beschreibung
Isolering av genomiskt DNA från bakterie- och epitelceller från avföringsprover
- Effektiv procedur som kombinerar enzymatisk lysis och pärlstörning
- Isolering av högkvalitativt genomiskt DNA (mikrobiellt och värd) från färska och frysta prover
- Lämplig för alla avföringsprover– köttätare, allätare och växtätare
- Pärlrör ingår för effektiv lysering– kompatibel med de flesta vanliga störningsenheter
- NucleoSpin™ Kolumner för borttagning av inhibitorer säkerställer högsta renhet hos det isolerade DNA:t
- Nedströmsapplikationer: PCR, realtids-PCR, southern blotting, microarray-teknik
Spezifikation
Spezifikation
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur (18-25° C) |
| Formatera | Minispinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Silica MembraneTechnology and Mechanical (Bead Tube) Disruption |
| Provtyp | Avföringsprover (växtätare, allätare eller köttätare, färska eller frysta) |
| Effektivitet | Bindningskapacitet: 50μ g |
| Elueringsvolym | Elueringsvolym: 30 - 100μ L |
| För användning med (utrustning) | Avbrottsanordning (t.ex Vortex-Genie 2 med MN Bead Tube Holder), Centrifuge, Vortex mixer |
| För användning med (applikation) | Isolering av genomiskt DNA från avföringsprover |
| Inkluderar | DNA-avföringskolonner, pärlrör typ A, kolumner för borttagning av inhibitorer, uppsamlingsrör (2 mL), uppsamlingsrör (2 mL, lock), buffertar |
| Antal reaktioner | 10 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur