Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Pall, Minikit för DNA från pall
Antal reaktioner:
10
50
250
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Beskrivning
Isolering av genomiskt DNA från bakterie- och epitelceller från avföringsprover
- Effektiv procedur som kombinerar enzymatisk lysis och pärlstörning
- Isolering av högkvalitativt genomiskt DNA (mikrobiellt och värd) från färska och frysta prover
- Lämplig för alla avföringsprover– köttätare, allätare och växtätare
- Pärlrör ingår för effektiv lysering– kompatibel med de flesta vanliga störningsenheter
- NucleoSpin™ Kolumner för borttagning av inhibitorer säkerställer högsta renhet hos det isolerade DNA:t
- Nedströmsapplikationer: PCR, realtids-PCR, southern blotting, microarray-teknik
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Rumstemperatur (18-25° C) |
| Formatera | Minispinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Silica MembraneTechnology and Mechanical (Bead Tube) Disruption |
| Provtyp | Avföringsprover (växtätare, allätare eller köttätare, färska eller frysta) |
| Effektivitet | Bindningskapacitet: 50μ g |
| Elueringsvolym | Elueringsvolym: 30 - 100μ L |
| För användning med (utrustning) | Avbrottsanordning (t.ex Vortex-Genie 2 med MN Bead Tube Holder), Centrifuge, Vortex mixer |
| För användning med (applikation) | Isolering av genomiskt DNA från avföringsprover |
| Inkluderar | DNA-avföringskolonner, pärlrör typ A, kolumner för borttagning av inhibitorer, uppsamlingsrör (2 mL), uppsamlingsrör (2 mL, lock), buffertar |
| Antal reaktioner | 10 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.