Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin Dx RNA Blood, IVD Kit
Beskrivning
- NucleoSpin Dx RNA Blood kit är ett IVD mini spin kit för isolering av humant RNA från helblod som samlats in i SARSTEDTs S-Monovette™ RNA Exact för efterföljande in vitro diagnostisk analys (överensstämmer med IVDR 2017/746).
- Produkten tillhandahåller renat humant RNA som ska användas för efterföljande nedströmsanalys såsom RT-PCR, qRT PCR eller RNA-Seq för att få information om RNA-expressionsnivån i provet.
- Produkten används av professionella användare i diagnostiska laboratorier.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 50 förberedelser, 15 till 25° C / 59 till 77° F |
| Beskrivning | Miniprep |
| Isoleringsteknik | Silica Membrane Technology |
| Elueringsvolym | 60μ L eller 40μ L |
| Provtyp | Helblod (specifikt) |
| Effektivitet | Bindningskapacitet: 200μ g |
| För användning med (applikation) | Isolering av RNA |
| Antal reaktioner | 50 beredningar |
| Produktlinje | NucleoSpin |
| Produkttyp | IVD-sats |
| Visa mer |