Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Dx Virus, Minikit för CE-certifierad rening av viralt RNA/DNA
Produktkod. 11992382
Produktkod. 11992382 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740895.50
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CE-IVD-märkt minispin-kit för isolering av viralt RNA och DNA.
innehåller Dx-viruskolonner med uppsamlingsrör, lysrör (1,5 ml), uppsamlingsrör (2 ml), elueringsrör (1,5 ml), buffertar, Proteinas K, Carrier RNA 50 preps Macherey-Nagel
Specifikationer
Innehåll och lagring 18 °C till 25 °C
Formatera Mini Prep
Provtyp Plasma, Serum
För användning med (applikation) Isolering av virala nukleinsyror
Antal reaktioner 50 beredningar
Provvolym 150 L
Storlek 100 bp-ca. 50 kbp
Mål Viralt RNA och DNA
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .