Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Mat, Minikit för DNA från mat
Antal reaktioner:
10 beredningar
250 beredningar
50 beredningar
Förpackningsstorlek:
10 reaktioner
250 reaktioner
50 reaktioner
Beskrivning
Funktioner
- För snabb småskalig isolering av genomiskt DNA från livsmedel och foder
- Fullständigt avlägsnande av PCR-hämmare– få högkvalitativt DNA
- Även små mängder av delvis nedbrutet DNA kan renas från komplexa matriser
- Snabb och enkel procedur DNA från olika provmaterial– högsta flexibilitet
Användningsområden:
- DNA från komplexa matriser, t.ex. bearbetad mat, soja (mjölk och mjöl), choklad, spannmål, kött, djurfoder
- Typiska tillämpningar nedströms: realtids-PCR, Southern blotting, enzymatiska reaktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Detektionsmetod | Kiselmembranteknologi |
| Formatera | Minispinnkolonn |
| För användning med (utrustning) | PCR, Southern Blotting, Enzymatiska reaktioner |
| Inkluderar | 2 ml uppsamlingsrör, buffertar, proteinas K |
| Antal reaktioner | 10 beredningar |
| Produkttyp | DNA-isoleringskolonner |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Provvolym | <200 mg |
| Testtid | 30 min. |
| Avkastning | 0,1 till 10μ g (200 mg mat) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- NucleoSpin Food
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: guanidine hydrochloride/dodecyl sulfate,sodium salt/ethanol