Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ gDNA Clean-up, Minikit för DNA-rensning och koncentration
Beskrivning
De NucleoSpin™ gDNA Clean-up kit är utformat för snabb rening av tidigare isolerat litet och särskilt högmolekylärt genomiskt DNA. Det används för att rensa upp och koncentrera genomiskt DNA efter råextraktionsmetoder, till exempel med användning av Trizol , eller efter enzymatiska eller kemiska reaktioner. De tidsbesparande procedurerna möjliggör en förberedelsetid på bara 15 minuter för 10 förberedelser.
- Inget behov av organiska denatureringsmedel eller kloroformextraktioner
- Alla föroreningar som fenol, enzymer, salter, färgämnen, etiketter, nukleotider, små oligonukleotider och till och med upp till 5 % tvättmedel (t.ex. SDS, Triton , Tween, Lauroylsarcosin) avlägsnas fullständigt
- Bindande buffert DB och Wash Buffer DW är utvecklade för att möjliggöra en mycket skonsam bindning och tvättning
- Hög återvinningsgrad upp till 90 % för DNA med hög molekylvikt (upp till 50 kbp) såväl som för små DNA-fragment ner till 100 bp
- Det eluerade DNA:t är redo att användas för nedströmsapplikationer såsom PCR, endonukleasrestriktion, Southern Blotting och märkning
- NucleoSpin™ gDNA-rensningskolonner, uppsamlingsrör (2 mL), bindningsbuffert DB , tvättbuffert DW, elueringsbuffert DE
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Minispinnkolonn |
| Isoleringsteknik | Silica Membrane Technology |
| Provtyp | DNA (genomiskt) |
| Effektivitet | Återvinningsgrad: 80 90 –% |
| Elueringsvolym | Elueringsvolym: –50 100 μL |
| Slutlig produkttyp | Nucleo Spin gDNA Clean Up |
| Inkluderar | NucleoSpin™ gDNA-rensningskolonner (10), 2 ml uppsamlingsrör (10), bindningsbuffert DB (25mL), tvättbuffert DW-koncentrat (6mL), elueringsbuffert DE (13mL) |
| Antal reaktioner | 10 |
| Produkttyp | Nucleo Spin gDNA Clean Up |
| Renhet | A 260 /A 280 : 1,8 1,–9 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- NucleoSpin gDNA Clean-up
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- MIXTURE LIST-Innehåller: guanadine hydrochloride, ethanol