Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ gDNA Clean-up, Minikit för DNA-rensning och koncentration
Product Code. 12773391
Change view
Click to view available options
Antal reaktioner:
10
50
250
Unit Size:
Paket med 10
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Antal reaktioner unitSize
12773391 250 Varje
12763391 10 Paket med 10
12783391 50 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 12773391 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 740230.250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Koncentrera DNA-prover lättare och snabbare jämfört med mikrodialysfiltreringsenheter. Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ gDNA Clean-up Kit rengör och koncentrerar genomiskt DNA i stor storlek från förrenat DNA från organisk extraktion och från enzymatiska extraktioner.
De NucleoSpin™ gDNA Clean-up kit är utformat för snabb rening av tidigare isolerat litet och särskilt högmolekylärt genomiskt DNA. Det används för att rensa upp och koncentrera genomiskt DNA efter råextraktionsmetoder, till exempel med användning av Trizol , eller efter enzymatiska eller kemiska reaktioner. De tidsbesparande procedurerna möjliggör en förberedelsetid på bara 15 minuter för 10 förberedelser.
  • Inget behov av organiska denatureringsmedel eller kloroformextraktioner
  • Alla föroreningar som fenol, enzymer, salter, färgämnen, etiketter, nukleotider, små oligonukleotider och till och med upp till 5 % tvättmedel (t.ex. SDS, Triton , Tween, Lauroylsarcosin) avlägsnas fullständigt
  • Bindande buffert DB och Wash Buffer DW är utvecklade för att möjliggöra en mycket skonsam bindning och tvättning
  • Hög återvinningsgrad upp till 90 % för DNA med hög molekylvikt (upp till 50 kbp) såväl som för små DNA-fragment ner till 100 bp
  • Det eluerade DNA:t är redo att användas för nedströmsapplikationer såsom PCR, endonukleasrestriktion, Southern Blotting och märkning
Kitkomponenter:
  • NucleoSpin™ gDNA-rensningskolonner, uppsamlingsrör (2 mL), bindningsbuffert DB , tvättbuffert DW, elueringsbuffert DE
Specifications
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Provtyp DNA (genomiskt)
Effektivitet Återvinningsgrad: 80 90 –%
Elueringsvolym Elueringsvolym: –50 100 μL
Slutlig produkttyp Nucleo Spin gDNA Clean Up
Inkluderar NucleoSpin™ gDNA-rensningskolonner (250), 2 mL uppsamlingsrör (250), bindningsbuffert DB (125 ml), tvättbuffert DW-koncentrat (3 x 50 ml), elueringsbuffert DE (30 ml)
Antal reaktioner 250
Produkttyp Nucleo Spin gDNA Clean Up
Renhet A 260 /A 280 : 1,8 1,–9
Provvolym <150μ L lösning innehållande< 25μ g DNA
Testtid <15 min/10 förberedelser
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • neucleospin gDNA cleanup 250
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol