Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel och PCR rengöringskolonner
Produktkod. 15559212
Change view
Kvantitet:
50-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15559212 50-pack Paket med 50
1 options
Produktkod. 15559212 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740609.50S
I lager
Ersättande mini spin-kolonner för användning med NucleoSpin™ Gel och PCR Clean-up kit för att tillåta DNA-fragment att renas från enzymatiska reaktioner, såsom PCR, såväl som från agarosgeler.
NucleoSpin™ Gel och PCR Clean-up Kit— Två-i-ett kit med optimerad återvinning och elueringsvolym
  • Två applikationer i ett kit– PCR-rensning och gelextraktion
  • Använder en buffert med optimal prestanda för båda applikationerna
  • Höga återvinningar för fragment ner till 50 bp
  • Minimerad elueringsvolym på 15μ L– högkoncentrerat DNA
  • Bindningsbuffert med pH-indikator
  • Separata buffertar för enkelsträngat DNA eller SDS innehållande prover tillgängliga
  • Lämplig för alla gelbuffertsystem (t.ex. TAE, TBE)
Specifikationer
Formatera Minispinnkolonn
För användning med (utrustning) NucleoSpin Gel och PCR Clean-up Kit
Inkluderar Kiselmembran
Produkttyp Spinnkolonn
Kvantitet 50-pack
Produktbeteckning
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate