Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel och PCR Clean-up Kolumner för gelextraktion och PCR rengöring
Produktkod. 12870256
Change view
Kvantitet:
250 kolumner
Förpackningsstorlek:
250 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12870256 250 kolumner 250 reaktioner
1 options
Produktkod. 12870256 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 740609.250S
I lager
PCR-rensning och gelextraktion– de två i ett kit.
  • Endast kolumner (inga buffertar) för PCR-rening eller gelextraktion.
  • I enlighet med Macherey-Nagels kvalitetsledningssystem testas varje produktparti mot förutbestämda specifikationer för att säkerställa konsekvent produktkvalitet.
Specifikationer
Formatera Minispinnkolonn
Isoleringsteknik Silica Membrane Technology
Effektivitet Typisk återhämtning: 70 –95 %
Elueringsvolym Elueringsvolym: 15 30 –μL
För användning med (utrustning) För användning med NucleoSpin-kit.
Inkluderar NucleoSpin Gel och PCR rengöringskolonner (250)
Kvantitet 250 kolumner
Renhet A 260 /A 280 : 1,8 1,–9
Provvolym <400μ L PCR-reaktionsblandning,< 400μ g agarosgel
Storlek 50 bp till∼ 20 kbp
Testtid 10 min/6 förberedelser
Avkastning Fram till∼ 15 μg DNA
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • NucleoSpin Gel and PCR Clean-up
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate