Läs mer
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Gel och PCR Clean-up, Maxi kit för gelextraktion och PCR rengöring
Beskrivning
- Två applikationer i ett kit– en buffert med optimal prestanda för båda applikationerna
- Höga återvinningar för fragment ner till 50 bp
- Bindningsbuffert med pH-indikator
- Separata buffertar för enkelsträngat DNA eller SDS innehållande prover tillgängliga
- Lämplig för alla gelbuffertsystem (t.ex. TAE, TBE)
- Säkerställer fullständigt avlägsnande av föroreningar som: nukleotier, primers, enzymer, mineralolja, PCR-tillsatser, tvättmedel och färgämnen
- Typiska tillämpningar nedströms: kloning, sekvensering, PCR, restriktionsanalys
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Maxi Spin Column |
| Isoleringsteknik | Silica Membrane Technology |
| Provtyp | Agarose Gel, PCR-reaktionsblandning |
| Effektivitet | 70-95% återhämtning |
| För användning med (utrustning) | centrifug |
| För användning med (applikation) | PCR-rengöring och gelextraktion |
| Antal reaktioner | 20 |
| Renhet | A260/A280: 1,75–1,85 |
| Provvolym | <10 ml PCR-reaktionsblandning,< 10 g agarosgel |
| Storlek | 50 bp - 20 kbp (fragmentstorlek) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
Endast för forskning